Learn More
3,5-Dibromo-4-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350154 5 g 5 g
11340154 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00660.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13979-81-2 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13979-81-2
Fórmula molecular C7H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 265.932
Número MDL MFCD00013968
Clave InChI AXCQKKVGMZCWPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 55457
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-4-metilfenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2249692
Sinónimo 3,5-dibromo-p-cresol, phenol, 3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-dibromo-4-methyl-phenol, phenol, dibromomethyl, acmc-20abwf, 3,5-dibromo-p-methylphenol, 3,5-dibromo-4-methyl phenol, phenol,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-phenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.94
Porcentaje de pureza 97%