Learn More
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 3337-62-0 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Br2 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid (ACI), 3,5-Dibromo p-hydroxy benzoic acid, Bromoxynil acid, Bromoxynilbenzoic acid, NSC 21184 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Br2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 295.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.8527 |