Learn More
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473927 100 g 100 g
11463927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18361.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3337-62-0
Fórmula molecular C7H4Br2O3
Peso molecular (g/mol) 295.914
Número MDL MFCD00002548
Clave InChI PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
PubChem CID 76857
ChEBI CHEBI:1395
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 269°C to 273°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2416147
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.93
Porcentaje de pureza 98%