Learn More
Oxima de 3,5-dibromo-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10448022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10448022 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB08414DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime
CAS 25952-74-3
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5Br2NO2
Número MDL MFCD02180889
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,6-dibromo-4-hydroxyimino methyl phenol, benzaldehyde,3,5-dibromo-4-hydroxy-, oxime, 2,6-dibromo-4-1e-hydroxyimino methyl phenol, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehydeoxime, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbip, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbi`, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-bis bromanyl-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
Clave InChI NWAZSJXQHSKZJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ONC=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[(hidroxiamino)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 294.93
PubChem CID 5702797
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.93
Porcentaje de pureza 97%