Learn More
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 12387093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12387093 5 g Frasco de vidrio 5 g
10633753 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12387093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2973-77-5
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.92
Número MDL MFCD00016980
Clave InChI SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.0°C to 186.0°C
Color Marrón a rosa
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas