Learn More
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435123 5 g 5 g
11445123 25 g 25 g
11455123 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12780.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2973-77-5 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-77-5
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.92
Número MDL MFCD00016980
Clave InChI SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 179°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1948512
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%