Learn More
3,5-Dibromo-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369865 1 g 1 g
11379865 5 g 5 g
11389865 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19862.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-81-6
Fórmula molecular C5H3Br2NO
Peso molecular (g/mol) 252.893
Número MDL MFCD00023472
Clave InChI XIFRODWVHSZAMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-2-hydroxypyridine, 3,5-dibromopyridin-2-ol, 3,5-dibromo-2-pyridinol, 3,5-dibromo-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridone, 3,5-dibromopyridine-2-ol, 2 1h-pyridinone, 3,5-dibromo, pubchem6448, acmc-209bwt
PubChem CID 642826
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-1H-piridina-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-2-hydroxypyridine
Punto de fusión ∼210°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 119389
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.89
Porcentaje de pureza 97%