Learn More
3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361903 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10361903 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10361903 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor BTB02697EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Fórmula lineal Br2C6H2(OH)CHO
Número MDL MFCD00003318
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
Clave InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 279.915
PubChem CID 7024
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.91
Porcentaje de pureza 95%