Learn More
3',5'-Dibromo-2'-hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450537 25 g 25 g
11440537 5 g 5 g
11460537 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22413.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 22362-66-9 | C8H6Br2O2 | 293.942 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22362-66-9
Fórmula molecular C8H6Br2O2
Peso molecular (g/mol) 293.942
Número MDL MFCD00191992
Clave InChI RCKHUOIKVIOMGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3´,5´-dibromo-2´-hydroxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-dibromo-2-hydroxybenzene, acmc-1cp7q, 2-acetyl-4,6-dibromophenol, dibromooxochromenecarboxylicacid, 3/',5/'-dibromo-2/'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 271762
Nombre IUPAC 1-(3,5-dibromo-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 108°C to 111°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.95
Porcentaje de pureza 99%