Learn More
3',5'-Dibromo-2'-hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440537 5 g 5 g
11450537 25 g 25 g
11460537 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22413.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22362-66-9 | C8H6Br2O2 | 293.942 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22362-66-9
Fórmula molecular C8H6Br2O2
Peso molecular (g/mol) 293.942
Número MDL MFCD00191992
Clave InChI RCKHUOIKVIOMGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3´,5´-dibromo-2´-hydroxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-dibromo-2-hydroxybenzene, acmc-1cp7q, 2-acetyl-4,6-dibromophenol, dibromooxochromenecarboxylicacid, 3/',5/'-dibromo-2/'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 271762
Nombre IUPAC 1-(3,5-dibromo-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Br)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 108°C to 111°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.95
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.