Learn More
3,5-Dibromo-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona, hidrobromuro de grado técnico al 90 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, Hydrobromide |
| CAS | 19971-12-1 |
| Fórmula molecular | C9 H15 Br2 N O . Br H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,5-Dibromo-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-One, Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15Br2NO.BrH/c1-8(2)6(10)5(13)7(11)9(3,4)12-8;/h6-7,12H,1-4H3;1H |
| SMILES | Br.CC1(C)NC(C)(C)C(Br)C(=O)C1Br |
| Nombre IUPAC | 3,5-dibromo-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 393.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.8782 |