Learn More
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10729595 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10041674 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10051094 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10729595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07857DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 7411-23-6
Fórmula molecular C2HBr2N3
Peso molecular (g/mol) 226.859
Clave InChI FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazol
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.86
Porcentaje de pureza 97%