Learn More
Alcohol 3,5-dibenciloxibencílico, TRC
Código de producto. 30376724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376724 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30376724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53392050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibenzyloxybenzyl Alcohol
CAS 24131-31-5
Fórmula molecular C21H20O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2
SMILES OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Peso molecular (g/mol) 320.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1412