Learn More
3,5-dibenciloxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30374851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374851 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30374851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4487882.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS 14615-72-6
Fórmula molecular C21H18O3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
SMILES O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Peso molecular (g/mol) 318.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1256