Learn More
3,5-dibenciloxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30370711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370711 500 mg 500 miligramos
30369382 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448788500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS 14615-72-6
Fórmula molecular C21H18O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
SMILES O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Peso molecular (g/mol) 318.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1256