Learn More
3',5'-dibenciloxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30350049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350049 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4179705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
CAS 28924-21-2
Fórmula molecular C22 H20 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-Dibenzyloxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(Fenilmetoxi)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 332.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1412