Learn More
3',5'-Dibenziloxicetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494157 10 g 10 g
11404167 50 g 50 g
11414167 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19614.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3,5-dibenciloxicetofenona se utiliza en la síntesis de análogos modificados enantioméricamente puros del anillo B de (-)-epicatequina galato.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28924-21-2
Fórmula molecular C22H20O3
Peso molecular (g/mol) 332.399
Número MDL MFCD00004777
Clave InChI KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 120098
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(Fenilmetoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 10 g
Sinónimo 3',5'-dibenzyloxyacetophenone, 3,5-dibenzyloxyacetophenone, ethanone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl, 3,5-bis benzyloxy acetophenone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-3,5-bis benzyloxy phenyl ethanone, 3',5'-bis benzyloxy acetophenone, ethanone,1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.4
Porcentaje de pureza 98%