Learn More
3,5-Dibenzyloxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10522801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522801 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 10522801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201330100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibenzyloxyacetophenone
Nombre de nota 98%
CAS 28924-21-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60°C to 64°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C22H20O3
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2C6H3COCH3
Número MDL MFCD00004777
Cantidad 10 g
Sinónimo 3',5'-dibenzyloxyacetophenone, 3,5-dibenzyloxyacetophenone, ethanone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl, 3,5-bis benzyloxy acetophenone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-3,5-bis benzyloxy phenyl ethanone, 3',5'-bis benzyloxy acetophenone, ethanone,1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl
Clave InChI KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(Fenilmetoxi)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 332.399
PubChem CID 120098
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.39
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder