Learn More
3,5-diaminobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diaminobenzotrifluoride |
| CAS | 368-53-6 |
| Fórmula molecular | C7H7N2F3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2 |
| SMILES | Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine |
| Peso molecular (g/mol) | 176.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0561 |