Learn More
Ácido 3,5-diaminobenzoico, TRC
Código de producto. 30363489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363489 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30363489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4160651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diaminobenzoic acid
CAS 535-87-5
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3,5-diaminobenzoico
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586