Learn More
3,5-Diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30180307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180307 50 mg 50 miligramos
30180190 10 mg 10 miligramos
30180108 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41645550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4878-36-8
Fórmula molecular C5 H5 Cl N4 O2
Peso molecular (g/mol) 188.57
Sinónimo 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico
SMILES Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0101
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.