Learn More
Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30050221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050221 25 mg 25 miligramos
30049180 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050221 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0560.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 4878-36-8
Nombres de analitos o componentes 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 Cl N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amiloride Hydrochloride Imp. B (EP), Amiloride Imp. B (EP), 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid, Amiloride Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Amiloride Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10)
SMILES Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 188.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0101 g/mol