Learn More
Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 4878-36-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amiloride Hydrochloride Imp. B (EP), Amiloride Imp. B (EP), 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid, Amiloride Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Amiloride Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10) |
| SMILES | Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico |
| Mostrar más |