Learn More
Éster metílico del ácido 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate |
| CAS | 1458-01-1 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N4 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, Amiloride Related Compound A (USP), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Amiloride impurity A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N |
| Nombre IUPAC | 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0258 |