Learn More
3,5-diamino-4-clorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diamino-4-chlorobenzonitrile |
| CAS | 34207-46-0 |
| Fórmula molecular | C7H6ClN3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-cyano-m-phenylenediamine, 3,5-Diamino-4-chlorobenzonitrile, 4-Chloro-3,5-diaminobenzonitrile, TC 566 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClN3/c8-7-5(10)1-4(3-9)2-6(7)11/h1-2H,10-11H2 |
| SMILES | Nc1cc(cc(N)c1Cl)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 167.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.025 |