Learn More
Ácido 3,5-diamino-2,4,6-triyodobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diamino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| CAS | 5505-16-8 |
| Fórmula molecular | C7 H5 I3 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5I3N2O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)6(12)4(10)5(2)11/h11-12H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1c(I)c(N)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5-diamino-2,4,6-triyodobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 529.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.7485 |