Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499807
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11499807 5 g 5 g
11409817 25 g 25 g
11419817 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499807 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B22775.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99.097 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1455-77-2
Fórmula molecular C2H5N5
Peso molecular (g/mol) 99.097
Número MDL MFCD00005233
Clave InChI PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-3,5-diamina
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 112467
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.1
Porcentaje de pureza ≥98%