Learn More
3,5-Diacetoxi Estireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diacetoxy Styrene |
| CAS | 155222-48-3 |
| Fórmula molecular | C12 H12 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O4/c1-4-10-5-11(15-8(2)13)7-12(6-10)16-9(3)14/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(C=C)c1 |
| Nombre IUPAC | acetato de (3-acetiloxi-5-etenilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0736 |