Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, ≥97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10332923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10332923 10 g 10 g
10107293 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10332923 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01673EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23165-29-9
Fórmula molecular C9H3F6NS
Peso molecular (g/mol) 271.18
Número MDL MFCD00040838
Clave InChI FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.4850g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal (CF3)2C6H3NCS
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.18
Porcentaje de pureza 97%