Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)phenol, 97%, Maybridge
Código de producto. 10002174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002174 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10002174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01119EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenol
CAS 349-58-6
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.51g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H4F6O
Número MDL MFCD00000386
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
Clave InChI ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 230.109
PubChem CID 67680
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.11
Porcentaje de pureza 97%