Learn More
Ácido 3,5-di(trifluorometil)benzoico, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10587094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10587094 1 g 1 g
10608765 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587094 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DP01857DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 725-89-3
Fórmula molecular C9H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 258.12
Número MDL MFCD00000388
Clave InChI HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
Nombre IUPAC ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CF3)2C6H3CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico