Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Código de producto. 10572652
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10572652 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10572652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JP00937DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS 39234-86-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H3ClF6O2S
Fórmula lineal (CF3)2C6H3SO2Cl
Número MDL MFCD00014725
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
Clave InChI BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 312.61
PubChem CID 520945
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.62
Porcentaje de pureza 97%