Learn More
3,5-Di-terc-butiltolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358525 25 g 25 g
11348525 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11961.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15181-11-0 | Molecular Formula: C15H24 | Molecular Weight: 204.357 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15181-11-0
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.357
Número MDL MFCD00026300
Clave InChI WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyltoluene, 1,3-di-tert-butyl-5-methylbenzene, toluene, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl toluene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-5-methyl, 3,5-di-t-butyltoluene, 3,5-bis t-butyl-1-methylbenzene, 3,5-di-tert-butyl-1-methylbenzene, 1,3-bis tert-butyl-5-methylbenzene
PubChem CID 84819
Nombre IUPAC 1,3-diterc-butilo-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyltoluene
Punto de fusión 31°C to 32°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 243°C to 244°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 g
Beilstein 2043032
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.36
Porcentaje de pureza ≥98%