Learn More
Ácido 3,5-Di-terc-butilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703394 5 g Frasco de vidrio 5 g
10014963 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19715-19-6 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19715-19-6
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.34
Número MDL MFCD00059058
Clave InChI ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
PubChem CID 88208
Nombre IUPAC ácido 3,5-diterc-butil-2-hidroxibenzoico
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di-tert-butylsalicylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 162.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación 179°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ((CH3)3C)2C6H2(OH)COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.