Learn More
3,5-Di-terc-butilsalicaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472212 25 g 25 g
15452212 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458120250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37942-07-7
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.34
Clave InChI RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
PubChem CID 688023
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butil-2-hidroxibenzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butylsalicaldehyde
Punto de fusión 61.0°C to 62.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butylsalicaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.