Learn More
3,5-Di-tert-butilfenol, TRC
Código de producto. 30134069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134069 500 mg 500 miligramos
30135360 50 mg 50 miligramos
17963375 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679065500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1138-52-9
Fórmula molecular C14 H22 O
Peso molecular (g/mol) 206.32
Sinónimo Phenol, 3,5-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 3,5-Bis(tert-butyl)phenol, 3,5-Di-t-butylphenol, 3,5-Di-tert-butylphenol, NSC 68209
Nombre IUPAC 3,5-diterto-butilfenol
SMILES CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butylphenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671