Learn More
3,5-Di-terc-butilcatecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10060910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10060910 25 g Frasco de vidrio 25 g
10313532 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10060910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112970250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020-31-1
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.33
Número MDL MFCD00008819
Clave InChI PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butilbenceno-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97°C to 100°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición >1000°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación