Learn More
3,5-Di-terc-butilcatecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421378 5 g 5 g
15431378 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55207.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1020-31-1 | C14H22O2 | 222.328 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
almacenar a temperatura ambiente con una ventilación adecuada. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020-31-1
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.328
Número MDL MFCD00008819
Clave InChI PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butilbenceno-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butylcatechol
Punto de fusión 95°C to 100°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 1370212
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butylcatechol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-1,2-Benzenediol