Learn More
Ácido 3,5-di-terc-butilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11995001 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11995001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di-tert-butylbenzoic acid
CAS 16225-26-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C to 173.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C15H22O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
Clave InChI NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC ácido 3,5-diterc-butilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 234.34
PubChem CID 85339
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.