Learn More
Ácido 3,5-di-terc-butilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338785 5 g 5 g
11328785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12386.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid is used in the synthesis of 5,5-di-tert-butylanilinium sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-di-terc-butilbenzoico se utiliza en la síntesis de sulfato de 5,5-di-terc-butilanilinio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16225-26-6
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.339
Número MDL MFCD00082727
Clave InChI NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
PubChem CID 85339
Nombre IUPAC ácido 3,5-diterc-butilbenzoico
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 981248
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(tert-butyl)benzoic acid