Learn More
3,5-Di-terc-butilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455527 1 g 1 g
15465527 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32768.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2380-36-1 | Molecular Formula: C14H23N | Molecular Weight: 205.345 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-36-1
Fórmula molecular C14H23N
Peso molecular (g/mol) 205.345
Número MDL MFCD00134096
Clave InChI MJKNHXCPGXUEDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butylaniline, 3,5-di-t-butylaniline, benzenamine, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1cdyp, 3,5-ditert-butylphenylamine, 3,5-bis tert-butyl aniline, 3,5-di-tert-butylphenylamine, 3,5-bis tert-butyl phenylamine, mjknhxcpgxuedo-uhfffaoysa, 3,5-ditert-butyl-phenyl-amine
PubChem CID 75419
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butilanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butylaniline
Punto de fusión 54°C to 57°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.35
Porcentaje de pureza 97%