Learn More
3,5-Di-tert-butil-o-benzoquinona, TRC
Código de producto. 30388649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388649 5 g
30383529 1 g
30377877 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4280205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3383-21-9
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo 4,6-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, DTBQ, NSC 149061, 3,5-Di-t-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 3,5-Di-tert-butylquinone, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3