Learn More
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone |
| Punto de fusión | 113°C to 117°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2047944 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.31 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |