Learn More
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322685 5 g 5 g
11332685 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00169.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3383-21-9 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3383-21-9
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD00001647
Clave InChI NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
PubChem CID 76915
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butilciclohexa-3,5-dieno-1,2-diona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2047944
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone