Learn More
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 97%, Maybridge
Código de producto. 10421854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10421854 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10421854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10297EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
CAS 3383-21-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H20O2
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Número MDL MFCD00001647
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
Clave InChI NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 3,5-diterc-butilciclohexa-3,5-dieno-1,2-diona
Peso molecular (g/mol) 220.312
PubChem CID 76915
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%