Learn More
Ácido (3,5-di-terc-butil-4-metoxifenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 233584-42-4 |
| Fórmula molecular | C15 H25 B O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25BO3/c1-14(2,3)11-8-10(16(17)18)9-12(13(11)19-7)15(4,5)6/h8-9,17-18H,1-7H3 |
| SMILES | COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)B(O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ácido (3,5-ditert-butil-4-metoxifenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 264.168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.19 |