Learn More
Ácido 3,5-di-tert-butilo-4-hidroxifenilpropiónico, 98 %
Código de producto. 11454347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454347 100 g 100 g
11434347 5 g 5 g
11444347 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20412.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20170-32-5 | C17H26O3 | 278,392 g/mol
Se emplea como intermedio farmacéutico activo.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20170-32-5
Número MDL MFCD00017519
Sinónimo 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
Nombre IUPAC Ácido 3-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)propanoico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Punto de fusión 172°C to 175°C
Fórmula molecular C17H25O3
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln..
Clave InChI WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)C1=CC(CCC([O-])=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 277.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.4
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación