Learn More
Ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457257 1 g 1 g
11467257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15015.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1611-03-6 | C16H24O3 | 264.365 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1611-03-6
Fórmula molecular C16H24O3
Peso molecular (g/mol) 264.365
Número MDL MFCD00156138
Clave InChI QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
PubChem CID 2775110
Nombre IUPAC ácido 2-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)acético
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Porcentaje de pureza 98%