Learn More
Ácido 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxicinámico, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448773 50 g 50 g
11438773 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10514.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22014-01-3 | C17H24O3 | 276.38 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxicinámico, predominantemente trans,
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22014-01-3
Fórmula molecular C17H24O3
Peso molecular (g/mol) 276.38
Número MDL MFCD00017291
Clave InChI CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 689095
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 3144594
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.37
Porcentaje de pureza 98%