Learn More
Alcohol 3,5-di-Tert-butilo-4-hidroxibenzilo, TRC
Código de producto. 30179041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179041 1 g 1 g
30178934 500 mg 500 miligramos
30179585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1781551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-26-6
Fórmula molecular C15 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Sinónimo Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133
Nombre IUPAC 2,6-di-terc-butil-4-(hidroximetil)fenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1776